Få mere at vide
Fisherbrand™ Lækagesikre HDPE-flasker med bred mund
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 6
Pakke med 72
Beskrivelse
Indeholder
Polypropylen skruelåg
Stive, gennemsigtige flasker
- Lækagesikker†
- Højere temperaturanvendelse end LDPE op —til 120 C (°248 F) °i korte perioder og 110 C (°230 F) °ved kontinuerlig brug
- Skørhedstemperatur ved -100 °C (-148 °F)
- Flasker kan være stråling, EtO eller kemisk steriliserede
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Halsfinish | 28mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485:2003; BSI:FM 653694 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Vis mere |