Få mere at vide
Fisherbrand™ Lækagesikre HDPE-flasker med bred mund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11775243 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Pakke med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Halsfinish unitSize
11775243 30 mL 28mm Pakke med 72
10576499 60 mL 28mm Pakke med 12
12971261 125 mL 38mm Pakke med 12
10062439 250 mL 43mm Pakke med 12
10705340 500 mL 53mm Pakke med 12
11528062 1000 mL 63mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11775243
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Polypropylen skruelåg
Stive, gennemsigtige flasker.
Stive, gennemsigtige flasker
  • Lækagesikker†
  • Højere temperaturanvendelse end LDPE op —til 120 C (°248 F) °i korte perioder og 110 C (°230 F) °ved kontinuerlig brug
  • Skørhedstemperatur ved -100 °C (-148 °F)
  • Flasker kan være stråling, EtO eller kemisk steriliserede
  • Må ikke autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Gennemskinnelig
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 28mm
Certificeringer/compliance CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Produkttype Lækagesikker flaske med bred mund
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres