Få mere at vide
Fisherbrand™ Lækagesikre HDPE-flasker med bred mund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11745253 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 6
Pakke med 72
Artikelnummer. 11745253
Indeholder
Polypropylen skruelåg
Stive, gennemsigtige flasker.
Stive, gennemsigtige flasker
  • Lækagesikker†
  • Højere temperaturanvendelse end LDPE op —til 120 C (°248 F) °i korte perioder og 110 C (°230 F) °ved kontinuerlig brug
  • Skørhedstemperatur ved -100 °C (-148 °F)
  • Flasker kan være stråling, EtO eller kemisk steriliserede
  • Må ikke autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Gennemskinnelig
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 63mm
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI: Fil nr. 1606319 og 1606321
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Produkttype Flaske med bred mund
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 63 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres