Indeholder
Polypropylen skruelåg
Stive, gennemsigtige flasker
- Lækagesikker†
- Højere temperaturanvendelse end LDPE op —til 120 C (°248 F) °i korte perioder og 110 C (°230 F) °ved kontinuerlig brug
- Skørhedstemperatur ved -100 °C (-148 °F)
- Flasker kan være stråling, EtO eller kemisk steriliserede
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 17 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Halsfinish | 53mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 53 mm |
| Vis mere |