Få mere at vide
Fisherbrand™ LDPE-flasker med bred mund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-44586 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 6
Pakke med 72
Artikelnummer. 12622415
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Polypropylen skruelåg
Ugradueret, gennemskinnelig for bedre synlighed.
Ugradueret, gennemskinnelig for bedre synlighed
  • Næsten ubrydelig, men alligevel meget fleksibel
  • Kemisk resistent over for de fleste svage og stærke syrer og organiske opløsningsmidler, men kan langsomt angribes af stærke oxidationsmidler og nogle opløsningsmidler, der kan forårsage blødgøring og hævelse
  • Maksimal brugstemperatur 80 °C (176 °F) med skørhedstemperatur på -100 C (-°148 °F)
  • Flasker kan være stråling, gas, EtO eller kemisk steriliserede; ikke autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Gennemskinnelig
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Halsfinish 28mm
Certificeringer/compliance CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Produkttype Flaske med bred mund
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres