Indeholder
Polypropylen skruelåg
Ugradueret, gennemskinnelig for bedre synlighed
- Næsten ubrydelig, men alligevel meget fleksibel
- Kemisk resistent over for de fleste svage og stærke syrer og organiske opløsningsmidler, men kan langsomt angribes af stærke oxidationsmidler og nogle opløsningsmidler, der kan forårsage blødgøring og hævelse
- Maksimal brugstemperatur 80 °C (176 °F) med skørhedstemperatur på -100 C (-°148 °F)
- Flasker kan være stråling, gas, EtO eller kemisk steriliserede; ikke autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 17 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 17 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Steril |
| Halsfinish | 53mm |
| Certificeringer/compliance | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |