Få mere at vide
Fisherbrand™ LDPE-flasker med bred mund
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 6
Pakke med 72
Beskrivelse
Indeholder
Polypropylen skruelåg
Ugradueret, gennemskinnelig for bedre synlighed
- Næsten ubrydelig, men alligevel meget fleksibel
- Kemisk resistent over for de fleste svage og stærke syrer og organiske opløsningsmidler, men kan langsomt angribes af stærke oxidationsmidler og nogle opløsningsmidler, der kan forårsage blødgøring og hævelse
- Maksimal brugstemperatur 80 °C (176 °F) med skørhedstemperatur på -100 C (-°148 °F)
- Flasker kan være stråling, gas, EtO eller kemisk steriliserede; ikke autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Halsfinish | 28mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485:2003; QMI-SAI fil nr. 1606319 og 1606321 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |