Få mere at vide
Fisherbrand™ LDPE-flasker med bred mund
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Packungsgröße:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 6
Pakke med 72
Beschreibung
Beinhaltet
Polypropylen skruelåg
Ugradueret, gennemskinnelig for bedre synlighed
- Næsten ubrydelig, men alligevel meget fleksibel
- Kemisk resistent over for de fleste svage og stærke syrer og organiske opløsningsmidler, men kan langsomt angribes af stærke oxidationsmidler og nogle opløsningsmidler, der kan forårsage blødgøring og hævelse
- Maksimal brugstemperatur 80 °C (176 °F) med skørhedstemperatur på -100 C (-°148 °F)
- Flasker kan være stråling, gas, EtO eller kemisk steriliserede; ikke autoklaverbar
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen | 17 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 17 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Steril |
| Halsfinish | 53mm |
| Certificeringer/compliance | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur