Beskrivelse
Alsidige, pålidelige flasker og tude.
- LDPE-flasker og tude med forseglerlåg
- Sealer klikker let på efter brug og giver tæt forsegling
- Tudåbninger er standard 0,03 tommer. (0,08 cm)
- Kan forstørres ved at klippe tilbage med en saks
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | LDPE |
| Bredde (metrisk) | 0.09mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 0.26 mm |
| Bredde (engelsk) | 2,35 tommer. |
| Vis mere |