Få mere at vide
Fisherbrand™ LDPE dispenseringsflasker
Artikelnummer. 17354410 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
18 mm
15-415 mm
24-400 mm
28-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
17354410 125 mL 24-400 mm -
17324410 15 mL 15-415 mm Pakke med 12
17334410 30 mL 18 mm Pakke med 12
17344410 60 mL 18 mm -
17364410 180 mL 24-400 mm -
17374410 250 mL 24-400 mm -
17384410 500 mL 28-400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17354410
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Alsidige, pålidelige flasker og tude.
  • LDPE-flasker og tude med forseglerlåg
  • Sealer klikker let på efter brug og giver tæt forsegling
  • Tudåbninger er standard 0,03 tommer. (0,08 cm)
  • Kan forstørres ved at klippe tilbage med en saks
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Flaskedispensering/forsegler, LDPE 4 oz
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Til brug med (applikation) Dispensering af væsker
Materiale LDPE
Bredde (metrisk) 0.07mm
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 0.22 mm
Bredde (engelsk) 1,85 tommer.
Højde (engelsk) 5,72 tommer.
Lukningsmateriale LDPE
Lukkestørrelse 24-400 mm
Diameter (metrisk) 47 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Form Rund
Produkttype Udleveringsflaske