Få mere at vide
Fisherbrand™ LDPE dispenseringsflasker
Artikelnummer. 17344410 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
18 mm
15-415 mm
24-400 mm
28-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 17344410
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidige, pålidelige flasker og tude.
  • LDPE-flasker og tude med forseglerlåg
  • Sealer klikker let på efter brug og giver tæt forsegling
  • Tudåbninger er standard 0,03 tommer. (0,08 cm)
  • Kan forstørres ved at klippe tilbage med en saks
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Flaskedispensering/forsegler, LDPE 2 oz
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Til brug med (applikation) Dispensering af væske
Inkluderer Sealerhætte
Materiale LDPE
Maks. Temperatur (metrisk) 80 °C
Maks. Temperatur (engelsk) 176 °F
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 12
Mængde Pakke, etui
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 36.83mm
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 108 mm
Produkttype Udleveringsflaske
Bredde (engelsk) 1,45 tommer.
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Lukningsmateriale LDPE
Lukkestørrelse 18 mm
Diameter (metrisk) 47 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres