Få mere at vide
Fisherbrand™ Mærkningstape
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-309069 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Laks
Rød
Bredde (engelsk):
0,75 tommer
1,5 tommer
2''
Artikelnummer. 17827301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farvet etikettape er nyttigt til mange mærkningsapplikationer. Det kan skrives på og vil klæbe til de fleste overflader.
  • Stærk, holdbar og olie-, vand- og syreafvisende
  • Tåler temperatur fra -23° til +121 °C (-10° til +250 °F)
  • Kernediameter: 1 tommer.
  • Kan skrives på med pen, blyant eller permanent tusch
  • Vil klæbe til de fleste overflader inklusive glas, plastik og metal
Tekniske data
Farve Gul
Format Tape
Produkttype Etikettape
Til brug med (applikation) Vandtæt, olie- og syrebestandig
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -10 til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) -23 °C til +121 °C
Dimensioner (LxB) 14 yd. x 2 tommer.
Længde (engelsk) 14 yd.
Længde (metrisk) 13 m
Bredde (engelsk) 2''
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.5 cm