Få mere at vide
Fisherbrand™ Mærkningstape
Artikelnummer. 17877301 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Laks
Rød
Bredde (engelsk):
0,75 tommer
1,5 tommer
2''
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (engelsk)
17877301 Laks 0,75 tommer
17827301 Gul 2''
17817301 Hvid 2''
17837301 Grøn 2''
17847301 Blå 2''
17857301 Rød 2''
17867301 Hvid 1,5 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17877301
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farvet etikettape er nyttigt til mange mærkningsapplikationer. Det kan skrives på og vil klæbe til de fleste overflader.
  • Stærk, holdbar og olie-, vand- og syreafvisende
  • Tåler temperatur fra -23° til +121 °C (-10° til +250 °F)
  • Kernediameter: 1 tommer.
  • Kan skrives på med pen, blyant eller permanent tusch
  • Vil klæbe til de fleste overflader inklusive glas, plastik og metal
Tekniske data
Farve Laks
Format Tape
Produkttype Label Tape
Til brug med (applikation) Vandtæt, olie- og syrebestandig
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -10 til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) -23 °C til +121 °C
Dimensioner (L x B) 14 yd. x 0,75 tommer
Længde (engelsk) 14 yd.
Længde (metrisk) 13 m
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.5 cm