Få mere at vide
Fisherbrand™ Mærkningstape
Artikelnummer. 17847301 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Laks
Rød
Bredde (engelsk):
0,75 tommer
1,5 tommer
2''
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (engelsk)
17847301 Blå 2''
17827301 Gul 2''
17817301 Hvid 2''
17837301 Grøn 2''
17857301 Rød 2''
17867301 Hvid 1,5 tommer
17877301 Laks 0,75 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17847301
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farvet etikettape er nyttigt til mange mærkningsapplikationer. Det kan skrives på og vil klæbe til de fleste overflader.
  • Stærk, holdbar og olie-, vand- og syreafvisende
  • Tåler temperatur fra -23° til +121 °C (-10° til +250 °F)
  • Kernediameter: 1 tommer.
  • Kan skrives på med pen, blyant eller permanent tusch
  • Vil klæbe til de fleste overflader inklusive glas, plastik og metal
Spezifikation
Farve Blå
Format Tape
Produkttype Label Tape
Til brug med (applikation) Vandtæt, olie- og syrebestandig
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -10 til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) -23 °C til +121 °C
Dimensioner (L x B) 14 yards x 2 tommer
Længde (engelsk) 14 yd.
Længde (metrisk) 13 m
Bredde (engelsk) 2''
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.