Beskrivelse
Farvet etikettape er nyttigt til mange mærkningsapplikationer. Det kan skrives på og vil klæbe til de fleste overflader.
- Stærk, holdbar og olie-, vand- og syreafvisende
- Tåler temperatur fra -23° til +121 °C (-10° til +250 °F)
- Kernediameter: 1 tommer.
- Kan skrives på med pen, blyant eller permanent tusch
- Vil klæbe til de fleste overflader inklusive glas, plastik og metal
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Format | Tape |
| Produkttype | Label Tape |
| Til brug med (applikation) | Vandtæt, olie- og syrebestandig |
| Mængde | 1 stk. |
| Temperaturområde (engelsk) | -10 til 250 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -23 °C til +121 °C |
| Dimensioner (L x B) | 14 yards x 2 tommer |
| Længde (engelsk) | 14 yd. |
| Længde (metrisk) | 13 m |
| Vis mere |