Få mere at vide
Fisherbrand™ L-formede cellespredere
Artikelnummer. 15625467 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
1/pose, 100 poser/cs.
10/pose, 50 poser/cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15625467 1/pose, 100 poser/cs. Pakke med 100
15615467 10/pose, 50 poser/cs. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15625467
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ideel til jævn spredning af bakteriekultur
Til spredning af bakteriekultur på agarplader
  • Engangs
  • Glat spredeoverflade med let opadgående vinkel reducerer risikoen for at beskadige agarprøven
  • L-form muliggør påføring på hele petriskålen eller tallerkenens overflade
  • Forsteriliseret blå polypropylen eliminerer behovet for brænding eller autoklavering
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Agar kulturplade
Emballage Individuelt pakket
Mængde 1/pose, 100 poser/cs.
Form L-form
Materiale Polypropylen
Produkttype Cellespreder
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Ideel til jævn spredning af bakteriekulturer, glat spredningsoverflade med let opadgående vinkel reducerer risikoen for at beskadige agarprøven