Få mere at vide
FISHERBRAND™ Genanvendelige reagensglas med gummiforede skruelåg
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM E982, Type VI, Klasse A |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Etikettype | Markeringssted |
| Liner materiale | Gummi |
| Trådstørrelse | 24-410 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |