Få mere at vide
Fisherbrand™ Sammenlåsende 4-vejs rørstativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-52010 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Blå, Grøn, Gul, Orange, Pink (Pink)
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Pink
Fluorescerende gul
Fluorescerende orange
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11770045
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilpas dit rørstativ. Fisherbrand™ Sammenlåsende 4-vejs rørstativer anvender et genialt system af sammenlåsende 4-vejs stativer. Drej stativerne, så de kan rumme 50 ml, 15 ml, 1,5 ml eller 0,5 ml rør, og sæt dem derefter sammen til den størrelse stativ, du har brug for. Fremstillet af robust, autoklaverbar polypropylen.
Tilpas dit rørstativ. Fisherbrand™ Sammenlåsende 4-vejs rørstativer anvender et genialt system af sammenlåsende 4-vejs stativer. Drej stativer, så de kan rumme 50 ml, 15 ml, 1,5 ml eller 0,5 ml rør, og sæt dem derefter sammen til den størrelse stativ, du har brug for. Fremstillet af robust, autoklaverbar polypropylen.
Skab et tilpasset rørstativ: drej og tilslut.
Drej hvert stativ til den rørstørrelse, du har brug for. Hvert stativ kan rumme:
  • 4 x 50 ml koniske rør (brønddiameter: 30 mm),
  • 12 x 15 mL koniske rør (brønddiameter: 17,5 mm),
  • 32 x 1,5 ml mikrorør (brønddiameter: 11,6 mm), eller
  • 32 x 0,5 ml mikrorør (brønddiameter: 8,2 mm).
Tilslut stativer for at øge kapaciteten på dit rørstativ:
  • Unikt system af faner og slots, der kan forbindes
  • Skab så stort et stativ, som du har brug for til dine bordplader
  • Fås i en række farver for sjov farvekodning og nem identifikation
Tekniske data
Produkttype 4-vejs mikrorørstativ
Array 4 x 8, 1 x 4, 2 x 6
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (4 x 50 ml koniske, 12 x 15 ml koniske, 32 x 1,5 ml mikrorør eller 32 x 0,5 ml mikrorør)
Materiale Polypropylen
Stillinger 4, 12, 32
Form Rektangulær
Hylder None
Stabelbar Yes, Interlocking
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Rør
Dimensioner (L x B x H) 17.4 x 9.5 x 5.2 cm
Længde (metrisk) 17.4 cm
Længde (engelsk) 6,9 tommer.
Bredde (metrisk) 9.5 cm
Bredde (engelsk) 3,7''
Højde (metrisk) 5.2 cm
Højde (engelsk) 2 tommer