Beskrivelse
Tilpas dit rørstativ. Fisherbrand™ Sammenlåsende 4-vejs rørstativer anvender et genialt system af sammenlåsende 4-vejs stativer. Drej stativer, så de kan rumme 50 ml, 15 ml, 1,5 ml eller 0,5 ml rør, og sæt dem derefter sammen til den størrelse stativ, du har brug for. Fremstillet af robust, autoklaverbar polypropylen.
Lav et tilpasset rørstativ: roter og forbind.
Rotér hver rack efter den rørstørrelse, du har brug for. Hver rack kan rumme:
- 4 x 50 ml koniske rør (brønddiameter: 30 mm),
- 12 x 15 ml koniske rør (brønddiameter: 17,5 mm),
- 32 x 1,5 ml mikrorør (brønddiameter: 11,6 mm), eller
- 32 x 0,5 ml mikrorør (brønddiameter: 8,2 mm).
Forbind racks for at øge kapaciteten på dit rørstativ:
- Unikt system af faner og pladser, der kan forbindes
- Lav så stort et stativ, som du har brug for til dine bordpladeapplikationer
- Fås i et udvalg af farver for sjov farvekodning og nem identifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (4 x 50 ml koniske, 12 x 15 ml koniske, 32 x 1,5 ml mikrorør eller 32 x 0,5 ml mikrorør) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 4, 12, 32 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja, sammenkobling |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Rør |
| Dimensioner (L x B x H) | 17.4 x 9.5 x 5.2 cm |
| Vis mere |