Få mere at vide
Fisherbrand™ Sammenlåsende 4-vejs rørstativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11760334 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå, Grøn, Gul, Orange, Pink (Pink)
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Pink
Fluorescerende gul
Fluorescerende orange
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11760334 Fluorescerende Grøn Pakke med 5
11770045 Blå Pakke med 5
11750334 Neutral Pakke med 5
11790045 Fluorescerende orange Pakke med 5
11780045 Fluorescerende Pink Pakke med 5
11770334 Fluorescerende gul Pakke med 5
11700055 Blå, Grøn, Gul, Orange, Pink (Pink) Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11760334
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilpas dit rørstativ. Fisherbrand™ Sammenlåsende 4-vejs rørstativer anvender et genialt system af sammenlåsende 4-vejs stativer. Drej stativerne, så de kan rumme 50 ml, 15 ml, 1,5 ml eller 0,5 ml rør, og sæt dem derefter sammen til den størrelse stativ, du har brug for. Fremstillet af robust, autoklaverbar polypropylen.
Tilpas dit rørstativ. Fisherbrand™ Sammenlåsende 4-vejs rørstativer anvender et genialt system af sammenlåsende 4-vejs stativer. Drej stativer, så de kan rumme 50 ml, 15 ml, 1,5 ml eller 0,5 ml rør, og sæt dem derefter sammen til den størrelse stativ, du har brug for. Fremstillet af robust, autoklaverbar polypropylen.
Skab et tilpasset rørstativ: drej og tilslut.
Drej hvert stativ til den rørstørrelse, du har brug for. Hvert stativ kan rumme:
  • 4 x 50 ml koniske rør (brønddiameter: 30 mm),
  • 12 x 15 mL koniske rør (brønddiameter: 17,5 mm),
  • 32 x 1,5 ml mikrorør (brønddiameter: 11,6 mm), eller
  • 32 x 0,5 ml mikrorør (brønddiameter: 8,2 mm).
Tilslut stativer for at øge kapaciteten på dit rørstativ:
  • Unikt system af faner og slots, der kan forbindes
  • Skab så stort et stativ, som du har brug for til dine bordplader
  • Fås i en række farver for sjov farvekodning og nem identifikation
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Fluorescerende Grøn
Holder Rør (4 x 50 ml koniske, 12 x 15 ml koniske, 32 x 1,5 ml mikrorør eller 32 x 0,5 ml mikrorør)
Materiale Polypropylen
Stillinger 4, 12, 32
Form Rektangulær
Stabelbar Yes, Interlocking
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Rør
Dimensioner (L x B x H) 17.4 x 9.5 x 5.2 cm
Længde (metrisk) 17.4 cm
Længde (engelsk) 6,9 tommer.
Bredde (engelsk) 3,7''
Højde (engelsk) 2 tommer
Produkttype 4-vejs mikrorørstativ
Hylder None
Højde (metrisk) 5.2 cm
Array 4 x 8, 1 x 4, 2 x 6
Bredde (metrisk) 9.5 cm