Få mere at vide
Fisherbrand™ Sammenlåsende 4-vejs rørstativer
Artikelnummer. 11700055 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå, Grøn, Gul, Orange, Lyserød
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Pink
Fluorescerende gul
Fluorescerende orange
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11700055 Blå, Grøn, Gul, Orange, Lyserød Pakke med 5
11770045 Blå Pakke med 5
11750334 Neutral Pakke med 5
11790045 Fluorescerende orange Pakke med 5
11760334 Fluorescerende Grøn Pakke med 5
11780045 Fluorescerende Pink Pakke med 5
11770334 Fluorescerende gul Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11700055
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilpas dit rørstativ. Fisherbrand™ Sammenlåsende 4-vejs rørstativer anvender et genialt system af sammenlåsende 4-vejs stativer. Drej stativerne, så de kan rumme 50 ml, 15 ml, 1,5 ml eller 0,5 ml rør, og sæt dem derefter sammen til den størrelse stativ, du har brug for. Fremstillet af robust, autoklaverbar polypropylen.
Tilpas dit rørstativ. Fisherbrand™ Sammenlåsende 4-vejs rørstativer anvender et genialt system af sammenlåsende 4-vejs stativer. Drej stativer, så de kan rumme 50 ml, 15 ml, 1,5 ml eller 0,5 ml rør, og sæt dem derefter sammen til den størrelse stativ, du har brug for. Fremstillet af robust, autoklaverbar polypropylen.
Lav et tilpasset rørstativ: roter og forbind.
Rotér hver rack efter den rørstørrelse, du har brug for. Hver rack kan rumme:
  • 4 x 50 ml koniske rør (brønddiameter: 30 mm),
  • 12 x 15 ml koniske rør (brønddiameter: 17,5 mm),
  • 32 x 1,5 ml mikrorør (brønddiameter: 11,6 mm), eller
  • 32 x 0,5 ml mikrorør (brønddiameter: 8,2 mm).
Forbind racks for at øge kapaciteten på dit rørstativ:
  • Unikt system af faner og pladser, der kan forbindes
  • Lav så stort et stativ, som du har brug for til dine bordpladeapplikationer
  • Fås i et udvalg af farver for sjov farvekodning og nem identifikation
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå, Grøn, Gul, Orange, Lyserød
Holder Rør (4 x 50 ml koniske, 12 x 15 ml koniske, 32 x 1,5 ml mikrorør eller 32 x 0,5 ml mikrorør)
Materiale Polypropylen
Stillinger 4
Form Rektangulær
Stabelbar Ja, sammenkobling
Sterilitet Ikke-steril
Dimensioner (L x B x H) 17.4 x 9.5 x 5.2 cm
Længde (metrisk) 17.4 cm
Længde (engelsk) 6,9 tommer.
Bredde (engelsk) 3,7''
Højde (engelsk) 2 tommer
Produkttype 4-vejs mikrorørstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 5.2 cm
Array 4 x 8, 1 x 4, 2 x 6
Bredde (metrisk) 9.5 cm