Få mere at vide
Fisherbrand™ Infecon™ 2000 og 2050 Infektiøse/diagnostiske afsendere
Artikelnummer. 15502066 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
Infecon 2000 Shipper
Størrelse:
4 x 4 x 8 tommer.
Artikelnummer. Type Størrelse
15502066 Infecon 2000 Shipper 4 x 4 x 8 tommer.
1 options
Artikelnummer. 15502066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1391.25 DKK
    655.33 DKK / Pakke med 6
    Spare 735.92 DKK
    52% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til forsendelse af reagensglas indeholdende infektiøse stoffer eller diagnostiske prøver
  • Bobleplast rum
  • Væsketæt sekundær plastbeholder tåler tryk op til 95kPa
  • FN-mærker og en etiket for både smitsomme stoffer og diagnostiske prøver
Overholdelse
Overholder ICAO/IATA Packing Instruction 602
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overholder ICAO/IATA Packing Instruction 602
Applikationer Til forsendelse af reagensglas indeholdende infektiøse stoffer eller diagnostiske prøver
Størrelse 4 x 4 x 8 tommer.
Type Infecon 2000 Shipper