Få mere at vide
Fisherbrand™ Hygrometer erstatningsbatteri
Shop alle Fisherbrand produkter
Batteritype:
357
392
AAA
Produkttype:
Cylindrisk batteri
Knapcellebatteri
Spænding:
1,5 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Knapcellebatteri |
| Batteritype | 357 |
| Materiale | Alkalisk |
| Celletype | Knap |
| Til brug med (udstyr) | Til hygrometre |
| Temperaturområde (engelsk). | -58 °F til +302 °F |
| Temperaturområde (metrisk). | -50 °C til +150 °C |
| Spænding | 1,5 V |