Få mere at vide
Fisherbrand™ Hygrometer erstatningsbatteri
Artikelnummer. 15348754 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Batteritype:
357
392
AAA
Produkttype:
Cylindrisk batteri
Knapcellebatteri
Spænding:
1,5 V
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Batteritype Produkttype Spænding Pakningsstørrelse
15348754 AAA Cylindrisk batteri 1,5 V Hver
15338754 357 Knapcellebatteri 1,5 V Hver
11735495 392 Knapcellebatteri 1,5 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15348754
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hygrometer erstatningsbatteri til brug med hygrometre.
  • Kommer med lithium, knapcelle og 'AAA' alkalisk batteri
  • De elektriske krav er henholdsvis 3 V, 1,5 V og 1,5 V
Tekniske data
Produkttype Cylindrisk batteri
Batteritype AAA
Materiale Alkalisk
Til brug med (udstyr) Til hygrometre
Spænding 1,5 V