Få mere at vide
Humidity Sponge™ Tørremiddel vinduestype, Fisherbrand™
Artikelnummer. 11863092 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kemisk navn eller materiale:
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. Kemisk navn eller materiale unitSize
11863092 Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant Pakke med 40
1 options
Artikelnummer. 11863092 Leverandør Fisherbrand Leverandørnr. 0719311
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opfyld alle tørrekrav med disse fugtsvampe. Fisherbrand™ Tørremiddel Vinduestype Fugtighed Sponges™ er ikke-giftige og klasse M3.5 renrumskompatible.
  • Poser resulterer i 37% fugtabsorption
  • Indikatorer viser, hvornår fugtkapaciteten er nået
  • En pose vil holde på 16 % fugt i en beholder med et volumen på to gallons (476 cu. in.)
  • Taskestørrelse: 7,6 x 7,6 x 0,6 cm (3 x 3 x 1/4 in.)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
CAS 1302-78-9
Materiale Sodium Calcium Aluminosilicate Hydrate
Mængde 40 Pk.
Grad Certificeret
Vægt Each bag weighs 10 g (0.35 oz.)