Beskrivelse
Humidity Sponge tørremiddel; Fisherbrand; Genanvendelig type
- Ikke-giftigt tørremiddel
- Genanvendelig
- Materialet er lavet af DuPont's Tyvek™ åndbar polyethylen med høj densitet
- Perfekt til medicin, mad, elektronik, optik og udstyr
- Poser er garanteret at beholde 16 % fugt i vægt, typiske resultater er 37 % fugtabsorption
- Tørremiddel opfylder amerikanske FDA-krav
- Certificeret ISO Klasse 5 (Klasse M3.5) renrumskompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant |
| CAS | 1302-78-9 |
| Materiale | HDPE |
| Mængde | 40 Pk. |
| Grad | Certificeret |
| Vægt | 11 g |