Få mere at vide
Fugtighed Sponge™ , Fisherbrand™
Artikelnummer. 11734366 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kemisk navn eller materiale:
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. Kemisk navn eller materiale unitSize
11734366 Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant Pakke med 40
1 options
Artikelnummer. 11734366
Humidity Sponge tørremiddel; Fisherbrand; Genanvendelig type
  • Ikke-giftigt tørremiddel
  • Genanvendelig
  • Materialet er lavet af DuPont's Tyvek™ åndbar polyethylen med høj densitet
  • Perfekt til medicin, mad, elektronik, optik og udstyr
  • Poser er garanteret at beholde 16 % fugt i vægt, typiske resultater er 37 % fugtabsorption
  • Tørremiddel opfylder amerikanske FDA-krav
  • Certificeret ISO Klasse 5 (Klasse M3.5) renrumskompatibel
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
CAS 1302-78-9
Materiale HDPE
Mængde 40 Pk.
Grad Certificeret
Vægt 11 g