Få mere at vide
Humidity Sponge™ Tørremiddel vinduestype, Fisherbrand™
Artikelnummer. 11724366 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kemisk navn eller materiale:
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. Kemisk navn eller materiale unitSize
11724366 Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant Pakke med 40
1 options
Artikelnummer. 11724366
Opfyld alle tørrekrav med disse fugtsvampe. Fisherbrand™ Tørremiddel Vinduestype Fugtighed Sponges™ er ikke-giftige og klasse M3.5 renrumskompatible.
  • Poser resulterer i 37% fugtabsorption
  • Indikatorer viser, hvornår fugtkapaciteten er nået
  • En pose vil holde på 16 % fugt i en beholder med et volumen på to gallons (476 cu. in.)
  • Taskestørrelse: 7,6 x 7,6 x 0,6 cm (3 x 3 x 1/4 in.)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
CAS 1302-78-9
Materiale Sodium Calcium Aluminosilicate Hydrate
Mængde 40 Pk.
Grad Certificeret
Vægt Each bag weighs 10 g (0.35 oz.)