Description
Hvid, struktureret overflade kan være stemplet eller skrevet på.
- Tåler temperaturer så høje som 287,8 °C (550 °F) og så lave som -211,7 °C (-384,8 °F)
- Hvid, selvklæbende
Specifications
Specifications
| Klæbende type | Selvklæbende |
| Farve | Hvid |
| Format | Tape |
| Produkttype | Højtemperaturbånd |
| Til brug med (applikation) | Tekstureret overflade kan være stemplet eller skrevet på |
| Mængde | Hver |
| Temperaturområde (engelsk) | -384,8 til 550 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -211,7 til 287,8 °C |
| Længde (engelsk) | 300 tommer. |
| Længde (metrisk) | 762 cm |
| Show More |