Få mere at vide
Fisherbrand™ High Impact Polystyren (HIPS) tørrestativ
Artikelnummer. 17286393 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stillinger:
72
Artikelnummer. Stillinger
17286393 72
1 options
Artikelnummer. 17286393
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Passer til op til 72 pinde.
  • Sprøjtestøbt, slagfast, lyseblå polystyren
  • Pløkker holder cylindre, flasker, bægre og beholdere osv. og klikker let ind eller ud, når det ønskes
  • Leveres med 72 store 4 tommer lange (10,2 cm) pløkke, ekspansionshængende kroge, drænrør og fastgørelsespropper til sammenkobling med ekstra stativer
  • Udskiftelige pløkker til brug med reagensglas fås separat
  • Taske med 11 pinde lavet af kraftig polystyren
Ordreinfo
Dimensioner: 17W x 24 tommer. H (43,2 x 61 cm) med 3 tommer. (7,6 cm) afsats
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder 72
Materiale Polystyren
Stillinger 72
Længde (metrisk) 44.92 cm
Længde (engelsk) 17,68 tommer.
Bredde (engelsk) 4.375 tommer.
Højde (engelsk) 24,82 tommer.
Produkttype Tørrestativ
Højde (metrisk) 63 cm
Bredde (metrisk) 11.11 cm