Få mere at vide
Fisherbrand™ Højformede porcelænsdigler
Artikelnummer. p-4018215 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
1,3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
24 mm
31 mm
35 mm
43 mm
50 mm
53 mm
65 mm
Højde (metrisk):
15 mm
20 mm
26 mm
29 mm
37 mm
40 mm
43 mm
54 mm
Tykkelse (metrisk):
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Advarsel: Opvarmnings- og afkølingshastigheder bør ikke overstige 200 °C i timen og maksimal brugstemperatur på 1150 °C
Artikelnummer. 13459699
Advarsel: Opvarmnings- og afkølingshastigheder bør ikke overstige 200 °C i timen og maksimal brugstemperatur på 1150 °C
Tåler temperaturer op til 1150 °C (2102 °F)
  • Glaseret indvendigt og udvendigt undtagen udvendig bundflade og kant
Ordreinfo
Covers fås separat. Se Fisherbrand™ Porcelænsdigeldæksler (FB965R til FB965Z).
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Maks. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Vægt (metrisk) 4g
Kapacitet (metrisk) 1,3 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Højde (metrisk) 15 mm
Produkttype Digel