Få mere at vide
Fisherbrand™ Højformede porcelænsdigler
Artikelnummer. 13499699 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
24 mm
31 mm
35 mm
43 mm
50 mm
53 mm
65 mm
Højde (metrisk):
15 mm
20 mm
26 mm
29 mm
37 mm
40 mm
43 mm
54 mm
Tykkelse (metrisk):
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Tykkelse (metrisk) unitSize
13499699 100 ml 65 mm 54 mm 2,1 mm Pakke med 6
13459699 1,3 ml 15 mm 15 mm 1,5 mm Pakke med 6
13479699 5 ml 24 mm 20 mm 1,8 mm Pakke med 6
13439699 15 ml 35 mm 29 mm 2 mm Pakke med 6
13449699 30 ml 43 mm 37 mm 2 mm -
13489699 50 ml 53 mm 43 mm 2,1 mm Pakke med 6
13469699 10 ml 31 mm 26 mm 2 mm Pakke med 6
13409709 40 ml 50 mm 40 mm 2 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Advarsel: Opvarmnings- og afkølingshastigheder bør ikke overstige 200 °C i timen og maksimal brugstemperatur på 1150 °C
Artikelnummer. 13499699
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Advarsel: Opvarmnings- og afkølingshastigheder bør ikke overstige 200 °C i timen og maksimal brugstemperatur på 1150 °C
Tåler temperaturer op til 1150 °C (2102 °F)
  • Glaseret indvendigt og udvendigt undtagen udvendig bundflade og kant
Ordreinfo
Covers fås separat. Se Fisherbrand™ Porcelænsdigeldæksler (FB965R til FB965Z).
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Maks. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tykkelse (metrisk) 2,1 mm
Vægt (metrisk) 64g
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 65 mm
Højde (metrisk) 54 mm
Produkttype Digel