Få mere at vide
Fisherbrand™ Højformede porcelænsdigler
Artikelnummer. 13479699 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
24 mm
31 mm
35 mm
43 mm
50 mm
53 mm
65 mm
Højde (metrisk):
15 mm
20 mm
26 mm
29 mm
37 mm
40 mm
43 mm
54 mm
Tykkelse (metrisk):
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Tykkelse (metrisk) unitSize
13479699 5 ml 24 mm 20 mm 1,8 mm Pakke med 6
13459699 1,3 ml 15 mm 15 mm 1,5 mm Pakke med 6
13439699 15 ml 35 mm 29 mm 2 mm Pakke med 6
13449699 30 ml 43 mm 37 mm 2 mm -
13489699 50 ml 53 mm 43 mm 2,1 mm Pakke med 6
13469699 10 ml 31 mm 26 mm 2 mm Pakke med 6
13499699 100 ml 65 mm 54 mm 2,1 mm Pakke med 6
13409709 40 ml 50 mm 40 mm 2 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Advarsel: Opvarmnings- og afkølingshastigheder bør ikke overstige 200 °C i timen og maksimal brugstemperatur på 1150 °C
Artikelnummer. 13479699
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Advarsel: Opvarmnings- og afkølingshastigheder bør ikke overstige 200 °C i timen og maksimal brugstemperatur på 1150 °C
Tåler temperaturer op til 1150 °C (2102 °F)
  • Glaseret indvendigt og udvendigt undtagen udvendig bundflade og kant
Ordreinfo
Covers fås separat. Se Fisherbrand™ Porcelænsdigeldæksler (FB965R til FB965Z).
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Maks. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tykkelse (metrisk) 1,8 mm
Vægt (metrisk) 8g
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Højde (metrisk) 20 mm
Produkttype Digel