Få mere at vide
Fisherbrand™ Højformede porcelænsdigler
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
1,3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
24 mm
31 mm
35 mm
43 mm
50 mm
53 mm
65 mm
Højde (metrisk):
15 mm
20 mm
26 mm
29 mm
37 mm
40 mm
43 mm
54 mm
Tykkelse (metrisk):
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelæn |
| Slutte | Glaseret |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 1150 °C |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Vægt (metrisk) | 32g |
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50 mm |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Produkttype | Digel |