Få mere at vide
Fisherbrand™ Heavy-Duty/Utility Funnels
Artikelnummer. 11997934 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 ml
100 ml
140 ml
210 ml
410 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Øverst:
6,5 cm
8,7 cm
10,3 cm
12,5 cm
15,5 cm
20,3 cm
Højde (metrisk):
9 cm
11 cm
11,5 cm
14,1 cm
17,7 cm
20,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 3
Pakke med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Øverst Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11997934 40 ml 6,5 cm 9 cm Pakke med 72
11997884 500 ml 20,3 cm 20,5 cm Pakke med 12
12622445 500 ml 20,3 cm 20,5 cm Pakke med 3
11907944 100 ml 8,7 cm 11 cm Pakke med 72
11917914 410 ml 15,5 cm 17,7 cm Pakke med 24
11927944 210 ml 12,5 cm 14,1 cm Pakke med 72
11917944 140 ml 10,3 cm 11,5 cm Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11997934
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til kontinuerligt laboratoriearbejde og tunge opgaver
  • Holdbar polypropylenkonstruktion med udvendige kanter og ribber for at forhindre damplås
  • Autoklaverbar til 120 °C (248 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 6,5 cm
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 9 cm