Få mere at vide
Fisherbrand™ Heavy-Duty/Utility Funnels
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
40 ml
100 ml
140 ml
210 ml
410 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Øverst:
6,5 cm
8,7 cm
10,3 cm
12,5 cm
15,5 cm
20,3 cm
Højde (metrisk):
9 cm
11 cm
11,5 cm
14,1 cm
17,7 cm
20,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 3
Pakke med 72
Beskrivelse
Ideel til kontinuerligt laboratoriearbejde og tunge opgaver
- Holdbar polypropylenkonstruktion med udvendige kanter og ribber for at forhindre damplås
- Autoklaverbar til 120 °C (248 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 20,3 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 20,5 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |