Få mere at vide
Fisherbrand™ Heavy-Duty/Utility Funnels
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11907944 Shop alle Fisherbrand produkter
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
40 ml
100 ml
140 ml
210 ml
410 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Øverst:
6,5 cm
8,7 cm
10,3 cm
12,5 cm
15,5 cm
20,3 cm
Højde (metrisk):
9 cm
11 cm
11,5 cm
14,1 cm
17,7 cm
20,5 cm
Unit Size:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 3
Pakke med 72
Product Code. 11907944
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideel til kontinuerligt laboratoriearbejde og tunge opgaver
  • Holdbar polypropylenkonstruktion med udvendige kanter og ribber for at forhindre damplås
  • Autoklaverbar til 120 °C (248 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Øverst 8,7 cm
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 11 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Top 3,44 tommer.
Længde (engelsk) Stængel 0,90 tommer.