Få mere at vide
Fisherbrand™ Kraftige børster
Artikelnummer. p-25938 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
40,64 cm
Længde (metrisk) børster:
13 cm
Diameter (metrisk) børster:
7,6 cm
Artikelnummer. 15898867
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Heavy-Duty-børster har spiralviklede børster til rengøring af bægre.
  • Ekstra kraftig tottende
  • Træhåndtag
Tekniske data
Produkttype Kraftig børste
Håndtag Materiale Træ
Tip Type Tuft End
Farve Sort
Diameter (engelsk) Børstehår 3 tommer
Diameter (metrisk) børster 7,6 cm
Til brug med (applikation) Til rengøring af bægre
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (engelsk) Børstehår 5 tommer
Længde (metrisk) 40,64 cm
Længde (metrisk) børster 13 cm