Få mere at vide
Fisherbrand™ HDPE flydende prøveudtagere
Artikelnummer. p-166116 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk) håndtag:
1,8 m
Længde (engelsk) Håndtag:
6 fod
Bredde (metrisk):
7,62 cm
Bredde (engelsk):
3 tommer
Artikelnummer. 16562440
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til industrielle og miljømæssige applikationer.
Kemikaliebestandige prøveudtagere af polyethylen med høj densitet, ideelle til brug i korrosive miljøer og svært tilgængelige steder.
  • 500 ml flaske skrues i enden af håndtaget og fyldes via fire porte
  • Håndtaget leveres i to dele
  • Genanvendelig
  • Håndtags OD: 1,25 tommer. (3,2 cm)
Ordreinfo
Yderligere væskeprøvetagningsstørrelser tilgængelige. For at bestille, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Produkttype MiniSampler
Materiale HDPE
Til brug med (applikation) Til industrielle og miljømæssige applikationer
Diameter (engelsk) håndtag 1,25 tommer.
Diameter (metrisk) håndtag 3.2 cm
Højde (engelsk) 81,06 tommer.
Højde (metrisk) 205.89 cm
Længde (engelsk) Håndtag 6 fod
Længde (metrisk) håndtag 1,8 m
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7,62 cm