Få mere at vide
Stopper,red rubber,2 hole diameter 86mm
Brand:  Fisherbrand RB086/2H
Stopper,red rubber,2 hole diameter 86mm
Produktkode 10020351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.55 DKK
    216.59 DKK / Hver
    Save 25.96 DKK
    10% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-03-2026
Tilføj til indkøbskurv