Få mere at vide
Stopper red rubber d=86mm one hole
Brand:  Fisherbrand RB086/1H
Stopper red rubber d=86mm one hole
Produktkode 10161801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.55 DKK
    216.59 DKK / Hver
    Save 25.96 DKK
    10% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-03-2026
Tilføj til indkøbskurv