Få mere at vide
Fisherbrand™ Graduerede polystyrenbæger
Artikelnummer. 11788549 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
800 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11788549
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polystyrenbæger er fremragende prøvebeholdere
Økonomiske engangsbægre med fire-vejs hældetud for fleksibilitet
  • Kemisk resistent over for fortyndede eller svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser Tåler temperaturer til 93 °C (200 °F)
  • Gradueringer i ml og oz., nøjagtige til± 2 %
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Diameter (engelsk) base 4,02 tommer.
Diameter (engelsk) Top 5,35 tommer
Diameter (metrisk) base 10.21 cm
Diameter (metrisk) Øverst 13.5 cm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polystyren
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (metrisk) 10.79 cm
Inkluderer Firevejs hældetud
Temperatur (engelsk) Max. Drift 200 °F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 93 °C
Type Bægerglas
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja