Få mere at vide
Fisherbrand™ Glassware-Rescuer Diamond File
Artikelnummer. 11784386 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (engelsk):
8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11784386
Never discard chipped glassware again
  • Half-round shape with nonslip faceted handle
  • Smooths sharp edges
  • Scores glass tubing
Ordreinfo
File diameter, 1/4 in. (6mm). File length, 4 in. (10cm). Overall length, 8 in. (20cm).
Tekniske data
Form Half-Rounded
Produkttype Rescuer Glassware Diamond file
Længde (engelsk) 8 tommer
Inkluderer Non-slip faceted handle
Håndtag Type Nonslip Faceted
Længde (metrisk) 20.3 cm