Få mere at vide
Fisherbrand™ 51 hætteglas med ekspansionsskal med prop-lukninger
Artikelnummer. 12634235 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
3,7 ml
7,4 ml
25,8 ml
Højde (metrisk):
45 mm
51 mm
65 mm
Volumen (engelsk):
1 dr.
2 dr.
7 dr.
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
19 mm
29 mm
Artikelnummer. 12634235
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ligesidede skalhætteglas er ideelle til tørt indhold.
  • TITESEAL™ hætteglas
  • Almindelige toppe
  • Plastlukninger i plastikstil med åben bund, umonteret
  • Fremstillet af 51 ekspansionsborosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse B krav
Ordreinfo
Hætteglas uden lukning bruger propper (sælges separat)
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 29 mm
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 25,8 ml
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af tørre produkter
Volumen (engelsk) 7 dr.
Produktlinje TITESEAL
Volumen (metrisk) i alt 25.8 mL
Lukningsmateriale Plast
Lukketype Prop
Højde (metrisk) 65 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438
Type Shell Vial