Få mere at vide
Fisherbrand™ Forrensede EPA-hætteglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-2713285 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
40 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. 11553552
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Pakket i opdelte bakker
Hætteglas til indsamling af vand- og jordprøver til flygtige organiske analyser.
  • Borosilikatglas Klare hætteglas til generel analyse; gule hætteglas til lysfølsomme materialer
  • GPI gevind, 24-400
Overholdelse
Precleaned to meet or exceed EPA standards for volatile organic analysis
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 40 ml
Til brug med (applikation) Til generel analyse
Højde (engelsk) 3,74 tommer.
Inkluderer 0,125 tommer PTFE/silikone septa, polypropylen skruelåg med åben top
Volumen (engelsk) 10 dr.
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 95 mm
Tykkelse (metrisk) 3.17 mm
Certificeringer/compliance EPA
Type Hætteglas