Få mere at vide
Fisherbrand™ Forrensede EPA-hætteglas
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
40 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Beskrivelse
Indeholder
White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Hætteglas til indsamling af vand- og jordprøver til flygtige organiske analyser.
- Borosilicate glass Clear vials for general analysis; amber vials for light-sensitive materials
- GPI thread, 24-400
Overholdelse
Precleaned to meet or exceed EPA standards for volatile organic analysis
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 in. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volumen (metrisk) | 40 ml |
| Til brug med (applikation) | For light sensitive materials |
| Højde (engelsk) | 3.74 in. |
| Inkluderer | 0.125 in. PTFE/silicone septa, open-top polypropylene screw caps |
| Volumen (engelsk) | 10 dr. |
| Volumen (metrisk) i alt | 40 mL |
| Vis mere |