Få mere at vide
Fisherbrand™ Forrensede EPA-hætteglas
Artikelnummer. 11553552 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
40 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
11553552 40 ml Klar Pakke med 144
11563552 40 ml Ravgul Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11553552
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Pakket i opdelte bakker
Hætteglas til indsamling af vand- og jordprøver til flygtige organiske analyser.
  • Borosilikatglas Klare hætteglas til generel analyse; gule hætteglas til lysfølsomme materialer
  • GPI gevind, 24-400
Overholdelse
Forrenset for at opfylde eller overgå EPA's standarder for flygtig organisk analyse
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 40 ml
Til brug med (applikation) Til generel analyse
Højde (engelsk) 3,74 tommer.
Inkluderer 0,125 tommer PTFE/silikone septa, polypropylen skruelåg med åben top
Volumen (engelsk) 10 dr.
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Tykkelse (metrisk) 3.17 mm
Certificeringer/compliance EPA
Højde (metrisk) 95 mm
Produkttype Hætteglas