Få mere at vide
Fisherbrand™ Glass-Disposal Boxes
Artikelnummer. p-46356 Shop alle Fisherbrand produkter
Encompass_Preferred
Model-:
Bordplade
Gulv
Mellem
Dimensioner (L x B x H):
8 x 8 x 10 tommer
12 x 12 x 20 tommer
12 x 12 x 27 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 11318503
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Sturdy glass disposal box manufactured from corrugated cardboard supplied with polyethylene liner bags. Fisherbrand™ Glass-Disposal Boxes keep glass waste separate from other waste.
Sturdy glass disposal box manufactured from polyethylene-lined corrugated cardboard. Fisherbrand™ Glass-Disposal Box, Benchtop keeps glass waste separated from other waste.
  • Floor model glass disposal box with handles is safer in use and disposal
  • Lid covers the built-in integral handles when use is not necessary
  • Sturdy, corrugated cardboard
  • Tough polyethylene liner
  • Identifying graphics with instructions
  • Tight-fitting lid has flap opening to accept material
  • Folding design for shipping and storage
  • Available in a range of convenient sizes
Tekniske data
Lukketype Integral Safety Lid
Dimensioner (L x B x H) 8 x 8 x 10 tommer
Højde (metrisk) 25 cm
Længde (metrisk) 20 cm
Model- Bordplade
Mængde 6/Cs.
Bredde (metrisk) 20 cm
Liner materiale Polyethylene
Bredde (engelsk) 8 in.
Længde (engelsk) 8 in.
Højde (engelsk) 10 in.
Materiale Corrugated Cardboard
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.