Få mere at vide
Fisherbrand™ Gel-påføringsspidser, 1-200 μL
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4902616 Shop alle Fisherbrand produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
HR, 10 x 96
TIMER, 10 x 96
blodtryk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 11927734
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Et ideelt valg til nøjagtigt og nemt at fylde brønde i gelelektroforese
Anvendes i gelelektroforese, for præcist og nemt at fylde brønde.
  • Rund gel-fyldende spids
  • Indlæs nemt geler 0,6 mm
  • Anvendelser omfatter agarose DNA geler, 2-D og SDS PAGE, kapillære geler og sekventering
  • Certificeret af uafhængigt laboratorium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Længde (metrisk) 69 mm
Rene krav DNase, RNase fri
Til brug med (applikation) Til DNA-sekventering eller ladning af elektroforesegeler
Diameter (metrisk) Udvendig 0.58 mm
Format Bulk
Tip stil Gel påfyldning, Rund
Emballage blodtryk
Mængde Pk. af 1000
Uddannet Nej