Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Længde (engelsk) | 2,75 tommer |
| Længde (metrisk) | 69 mm |
| Rene krav | DNase, RNase fri |
| Til brug med (applikation) | Til DNA-sekventering eller ladning af elektroforesegeler |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.58 mm |
| Format | Stativ |
| Vis mere |